Kaliumindol-3-acetat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Indol-3-ylessigsäure Kaliumsalz, 3-Indolylessigsäure Kaliumsalz, Indol-3-essigsäure Kaliumsalz
470280010 470280050 470280250
470280010.EA 24.5 EUR
470280010. 470280050. 470280250.
Kaliumindol-3-acetat 98%
Kaliumindol-3-acetat
Formel: C₁₀H₈KNO₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00066213
CAS-Nummer: 2338-19-4
EINECS: 219-049-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to orange to green crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤1 %