2-Chlor-p-kresol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Chlor-4-hydroxytoluol, 1-Chlor-2-hydroxy-5-methylbenzol, 2-Chlor-4-methylphenol
470350050 470350250
470350050.EA 40.2 EUR
470350050. 470350250.
2-Chlor-p-kresol 97%
2-Chlor-p-kresol
Formel: C₇H₇ClO
Molecular Weight: 142.58 g/mol
Siedepunkt: 196°C (760mmHg)
Schmelzpunkt: 76
Dichte: 1.211
Flammpunkt: 86°C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070639
CAS-Nummer: 6640-27-3
EINECS: 229-656-8
UN: 2669
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance colorless to yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)