Isothiazole-5-carboxylic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
470360010 470362500
470360010.EA 334 EUR
470360010. 470362500.
Isothiazole-5-carboxylic acid 97%
Isothiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₄H₃NO₂S
Molecular Weight: 129.137 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07369964
CAS-Nummer: 10271-85-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to beige solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %