3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Deamino-histidine, Imidazole-5-propionic acid, Imidazolepropionic acid
470380010 470382500
470380010.EA 245 EUR
470380010. 470382500.
3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid 97%
3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid
Formel: C₆H₈N₂O₂
Molecular Weight: 140,142 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18459271
CAS-Nummer: 1074-59-5
EINECS: 214-045-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to light grey solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %