Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
470390010 470390050 470390250
470390010.EA 29.9 EUR
470390010. 470390050. 470390250.
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate 98%
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate
Formel: C₈H₈O₅
Molecular Weight: 184.15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00092317
CAS-Nummer: 4282-32-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 108°C to 112°C