Ethylpyrazol-3-carboxylat 98.5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Pyrazole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1H-pyrazole-3-carboxylate
470460010
470460050
470460010.EA
39.9
EUR
470460010.
470460050.
Ethylpyrazol-3-carboxylat 98.5%
Ethyl pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₆H₈N₂O₂ Siedepunkt: 279,2°C (760mmHg) Flammpunkt: 123°C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00159643 CAS-Nummer: 5932-27-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.0 % |
Melting point | 158°C to 160°C |
Water | ≤2 % |