Ethyl-2-chlornicotinat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate, Ethyl 2-Chloro-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-chloronicotinate
470470050 470470250 470471000
470470050.EA 23.4 EUR
470470050. 470470250. 470471000.
Ethyl-2-chlornicotinat 98%
Ethyl-2-chlornicotinat
Formel: C₈H₈ClNO₂
Molecular Weight: 185.61 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00674129
CAS-Nummer: 1452-94-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance clear colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Refractive index 1.5210 to 1.5250 (20°C, 589 nm)