3-Bromomethyl-3-methyloxetane 95%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-(Bromomethyl)-2-methyl-1,3-epoxypropane, 3-(Bromomethyl)-3-methyloxetane

470490010 470490050
470490010.EA 67.7 EUR
470490010. 470490050.
3-Bromomethyl-3-methyloxetane 95%
3-Bromomethyl-3-methyloxetane
Formel: C₅H₉BrO
Molecular Weight: 165,04 g/mol
Siedepunkt: 162°C (760mmHg)
Flammpunkt: 62°C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02684290
CAS-Nummer: 78385-26-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Refractive index 1.4800 to 1.4840 (20°C, 589 nm)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR