1,4-Dioxan-2-on 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: p-Dioxanone
470740050 470740250
470740050.EA 71.3 EUR
470740050. 470740250.
1,4-Dioxan-2-on 98%
1,4-Dioxan-2-one
Formel: C₄H₆O₃
Molecular Weight: 102,09 g/mol
Siedepunkt: 223°C
Flammpunkt: 215°C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00215855
CAS-Nummer: 3041-16-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to almost white crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %