3-Butynoic acid 97+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
470870010
470870050
470870010.EA
81.2
EUR
470870010.
470870050.
3-Butynoic acid 97+%
3-Butynoic acid
Formel:
C₄H₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02258494 CAS-Nummer: 2345-51-9 UN: 2923 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to almost white powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | 97.0 to 103.0 % |
Melting point | 78.0°C to 87.0°C |