2-Isobutyrylcyclohexan-1-one 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(2-Methylpropionyl)-1-oxocyclohexane, 2-Isobutyrylcyclohexanone, 2-(2-Methylpropanoyl)cyclohexan-1-one
470890010 470890050
470890010.EA 37.5 EUR
470890010. 470890050.
2-Isobutyrylcyclohexan-1-one 95%
2-Isobutyrylcyclohexan-1-one
Formel: C₁₀H₁₆O₂
Molecular Weight: 168,233 g/mol
Siedepunkt: 266°C
Dichte: 1,0076
Flammpunkt: 104°C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00466185
CAS-Nummer: 39207-65-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance colorless to yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)