1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 4,4',4''-(Ethane-1,1,1-triyl)triphenol
470940250 470941000
470940250.EA 29.9 EUR
470940250. 470941000.
1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane 99%
1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane
Formel: C₂₀H₁₈O₃
Siedepunkt: 531,8°C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012180
CAS-Nummer: 27955-94-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to beige powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Loss on drying ≤1 %