Di-tert-butyloxalate 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
470960050 470960250
470960050.EA 64.8 EUR
470960050. 470960250.
Di-tert-butyloxalate 96%
Di-tert-butyloxalate
Formel: C₁₀H₁₈O₄
Molecular Weight: 202,24 g/mol
Siedepunkt: 229,3°C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008806
CAS-Nummer: 691-64-5
EINECS: 211-723-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance colorless to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
Melting point 69°C to 72°C