Perylene Red 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
470970010 470972500
470970010.EA 201 EUR
470970010. 470972500.
Perylene Red 95%
Perylene Red
Formel: C₇₂H₅₈N₂O₈
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21608638
CAS-Nummer: 123174-58-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance red powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %