2,2-Bis(hydroxymethyl)butansäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
470990250
470991000
470990250.EA
26.8
EUR
470990250.
470991000.
2,2-Bis(hydroxymethyl)butansäure 98%
2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid
Formel:
C₆H₁₂O₄ Siedepunkt: 360°C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00190088 CAS-Nummer: 10097-02-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to almost white crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % |
Melting point | 110°C to 118°C |
Water | ≤0.5 % |