(2-Aminophenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Aminophenylacetic acid
471020010
471020050
471020010.EA
41.5
EUR
471020010.
471020050.
(2-Aminophenyl)essigsäure 98%
(2-Aminophenyl)essigsäure
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151.1626 g/mol Siedepunkt: 344.4°C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03701521 CAS-Nummer: 3342-78-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | almost white to orange to light brown crystalline powder and or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Melting point | 120°C to 127°C |