Nitazoxanid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: NTZ
471080010 471080050 471080250
471080010.EA 29.9 EUR
471080010. 471080050. 471080250.
Nitazoxanid 98%
Nitazoxanide
Formel: C₁₂H₉N₃O₅S
Molecular Weight: 307,28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00416599
CAS-Nummer: 55981-09-4
EINECS: 259-931-8
Merck Index: 13,06595
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 198°C to 202°C
Water ≤10 %