Verbascoside 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Acteoside, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl 3-O-(6-Deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-4-O-[(2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-propenoyl]-beta-D-glucopyranoside, (2R,3R,4R,5R,6R)-6-(3,4-Dihydroxyphenethoxy)-5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3-yl (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)acrylate, Kusaginin
471091000 471095000
471091000.EA 122 EUR
471091000. 471095000.
Verbascoside 98%
Verbascoside
Formel: C₂₉H₃₆O₁₅
Molecular Weight: 624.59 g/mol
Siedepunkt: 908.8°C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00221751
CAS-Nummer: 61276-17-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %