Carprofen 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-(6-Chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoic acid, 6-Chloro-alpha-methyl-9H-carbazole-2-acetic Acid

471140010 471140050
471140010.EA 48.6 EUR
471140010. 471140050.
Carprofen 98%
Carprofen
Formel: C₁₅H₁₂ClNO₂
Molecular Weight: 273,72 g/mol
Siedepunkt: 509,1°C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00079028
CAS-Nummer: 53716-49-7
EINECS: 258-712-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01876

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 195°C to 199°C
Water ≤2 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR