2-Propylpyridine-4-carbothioamide 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Propyl-4-pyridinecarbothioamide, 2-Propylthioisonicotinamide, 2-Propylpyridine-4-carbothioamide, Prothionamide
471200050
471200250
471201000
471200050.EA
49.3
EUR
471200050.
471200250.
471201000.
2-Propylpyridine-4-carbothioamide 98%
2-Propylpyridine-4-carbothioamide
Formel:
C₉H₁₂N₂S Molecular Weight: 180,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00464119 CAS-Nummer: 14222-60-7 EINECS: 238-093-7 Merck Index: 13,07982 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | yellow powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |