6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinone 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
471820010 471820050
471820010.EA 21.1 EUR
471820010. 471820050.
6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinone 98%
6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinone
Formel: C₁₁H₁₃N₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01692712
CAS-Nummer: 36725-28-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance light yellow to brown to dark green crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 194°C to 198°C