Tetramethrin Gemisch aus Isomeren 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
471880010
471880050
471880010.EA
40
EUR
471880010.
471880050.
Tetramethrin Gemisch aus Isomeren 98+%
Tetramethrin
Formel:
C₁₉H₂₅NO₄ Siedepunkt: 453,2°C (760mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00084635 CAS-Nummer: 7696-12-0 EINECS: 231-711-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,09296 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to light yellow to light beige powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.0 % (mix of cis/trans) |
Melting point | 74°C to 81°C |
Water | ≤1 % |