Cymoxanil 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Cyan-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide, 1-(2-Cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea, 2-Cyano-N-(ethylcarbamoyl)-2-methoxyiminoacetamide
472070050
472070250
472070050.EA
31
EUR
472070050.
472070250.
Cymoxanil 98%
Cymoxanil
Formel:
C₇H₁₀N₄O₃ Molecular Weight: 198,18 g/mol Flammpunkt: 100°C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00137381 CAS-Nummer: 57966-95-7 EINECS: 261-043-0 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,02794 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to yellow to orange to brown powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Melting point | 156°C to 164°C |
Water | ≤1 % |