Lycorine HCl 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (1S,2S,3a1S,12bS)-2,3a1,4,5,7,12b-Hexahydro-1H-[1,3]dioxolo[4,5-j]pyrrolo[3,2,1-de]phenanthridine-1,2-diol hydrochloride, Lycorine hydrochloride
472080010 472082500
472080010.EA 276 EUR
472080010. 472082500.
Lycorine HCl 98%
Lycorine HCl
Formel: C₁₆H₁₇NO₄·HCl
Molecular Weight: 323.8 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00243111
CAS-Nummer: 2188-68-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Neuer Artikel bei VWR!
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 208°C to 212°C
Loss on drying ≤5.0 % (105°C, 3 hrs)
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable