1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: DOTA, 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-N,N',N'',N'''-tetraacetic acid, 2,2',2'',2'''-(1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetrayl)tetraacetic acid
473010010 473012500
473010010.EA 328 EUR
473010010. 473012500.
1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid 98%
1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid
Formel: C₁₆H₂₈N₄O₈
Molecular Weight: 404,42 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068657
CAS-Nummer: 60239-18-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %