Ranolazine dihydrochloride 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
473160010 473160050
473160010.EA 61.2 EUR
473160010. 473160050.
Ranolazine dihydrochloride 98%
Ranolazine dihydrochloride
Formel: C₂₄H₃₃N₃O₄
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD03788770
CAS-Nummer: 95635-56-6
Merck Index: 13,08199
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %