2-Benzylbenzimidazole hydrochloride 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
473250010
473250050
473250010.EA
29.9
EUR
473250010.
473250050.
2-Benzylbenzimidazole hydrochloride 95%
2-Benzylbenzimidazole hydrochloride
Formel:
C₁₄H₁₂N₂ Molecular Weight: 244,72 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00443659 CAS-Nummer: 1212-48-2 EINECS: 214-921-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to beige powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |
Titration with HClO4 | ≥94 % |