bisBenzimide H 33258 trihydrochloride (Hoechst 33258) 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: BBIH, HOE 33258, Hoechst 33258
473260010 473261000
473260010.EA 442 EUR
473260010. 473261000.
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride (Hoechst 33258) 98%
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride (Hoechst 33258)
Formel: C₂₅H₂₄N₆O·3HCl
Molecular Weight: 533,88 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012679
CAS-Nummer: 23491-45-4
EINECS: 245-690-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water ≤20 %
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 % (On dry substance)