1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: DSPC, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine, 1,2-Dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, (R)-2,3-Bis(stearoyloxy)propyl [2-(Trimethylammonio)ethyl] Phosphate, (R)-2,3-Bis(stearoyloxy)propyl (2-(trimethylammonio)ethyl) phosphate
473281000 473285000
473281000.EA 110 EUR
473281000. 473285000.
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 95%
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Formel: C₄₄H₈₈NO₈P
Molecular Weight: 790,16 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00036905
CAS-Nummer: 816-94-4
EINECS: 212-440-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Optical rotation +5.0° to +7.0° (c=2, Chloroform)