Ceresin wax, weiß
Lieferant: Thermo Scientific
473450010 473452500
473450010.EA 96.9 EUR
473450010. 473452500.
Ceresin wax, weiß
Ceresin wax
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00146361
CAS-Nummer: 8001-75-0
EINECS: 232-290-1
Merck Index: 13,01999
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to almost white pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58.0°C to 65.0°C