Shellac gum
Lieferant: Thermo Scientific
473460010
473462500
473460010.EA
223
EUR
473460010.
473462500.
Shellac gum
Shellac gum
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00148309 CAS-Nummer: 9000-59-3 EINECS: 232-549-9 Merck Index: 13,08553 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | yellow to brown flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤2.0 % (105°C, 3 hrs) |
Solubility | (20% in Ethanol) Clear to light turbid solution |