α-Ketoglutarsäure Monokaliumsalz 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Potassium 4-carboxy-2-oxobutanoate
474300050 474300250 474301000
474300050.EA 47.1 EUR
474300050. 474300250. 474301000.
α-Ketoglutarsäure Monokaliumsalz 97%
α-Ketoglutarsäure Monokaliumsalz
Formel: C₅H₅KO₅
Molecular Weight: 184,19 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00064195
CAS-Nummer: 997-43-3
EINECS: 213-641-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %