3,3'-Dihydroxybenzidine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4,4'-Diamino-3,3'-dihydroxybiphenyl, 3,3'-Dihydroxy-4,4'-diaminobiphenyl, 4,4'-Diamino-[1,1'-biphenyl]-3,3'-diol, Benzidine-3,3'-diol
474450010 474450050 474450250
474450010.EA 35.5 EUR
474450010. 474450050. 474450250.
3,3'-Dihydroxybenzidine 98%
3,3'-Dihydroxybenzidine
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 216.24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039149
CAS-Nummer: 2373-98-0
EINECS: 220-190-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %