4,4'-(4,4'-Isopropylidenediphenoxy)diphthalic anhydride 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
474470500 474472500
474470500.EA 58.1 EUR
474470500. 474472500.
4,4'-(4,4'-Isopropylidenediphenoxy)diphthalic anhydride 98%
4,4'-(4,4'-Isopropylidenediphenoxy)diphthalic anhydride
Formel: C₃₁H₂₀O₈
Siedepunkt: 712°C (760mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00319167
CAS-Nummer: 38103-06-9
EINECS: 253-781-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance almost white to yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %