Lenvatinib mesylate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-(3-Chloro-4-(3-cyclopropylureido)phenoxy)-7-methoxyquinoline-6-carboxamide methanesulphonate
474520010 474522500
474520010.EA 390 EUR
474520010. 474522500.
Lenvatinib mesylate 98%
Lenvatinib mesylate
Formel: C₂₂H₂₃ClN₄O₇S
Molecular Weight: 522,96 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18633219
CAS-Nummer: 857890-39-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %