Elmasonic EASY Round Ultraschallbäder
Lieferant: ELMA SCHMIDBAUER
1120119-001 1120120-001
ELMA1120119-001EA 955 EUR
ELMA1120119-001 ELMA1120120-001
Elmasonic EASY Round Ultraschallbäder
Ultraschallbäder
Die Elmasonic EASY-Serie konzentriert sich auf die Reinigung von Prüfsieben, die Entgasung von HPLC-Lösungsmitteln und andere Laboranwendungen, wie das Lösen von schwerlöslichen Substanzen, die Herstellung von Emulsionen und die Beschleunigung von Reaktionen. Anwender können zwischen verschiedenen Programmen wie „Siebreinigung“, „Entgasen“ oder „Probenvorbereitung“ wählen, um die richtigen Ultraschallparameter zu aktivieren. Dadurch lassen sich alle Prozesse einfach standardisieren und wiederholen, was das Erreichen reproduzierbarer Ergebnisse und die Laborarbeit deutlich erleichtert.
  • 37 kHz Ultraschallfrequenz (Regelbereich −2,5/+5,5 kHz) Allgemeiner Reinigungs-Sweep-Modus, Siebreinigungsmodus, Probenaufbereitungsmodus und Entgasungsmodus
  • Elektronische Wahlschalter auf abwischbarer Folientastatur und LED-Anzeige aller Betriebszustände
  • Akustisches und optisches Signal am Ende der Reinigung
  • Sicherheitsabschaltung mit Wake-Up-Funktion nach 8 Stunden Inaktivität bei kurzer Unterbrechung der Stromzufuhr
  • Ultraschallbetrieb schaltet automatisch bei Badtemperatur ab >90 °C
  • Spritzwassergeschütztes Gehäuse und Reinigungswanne aus Edelstahl
  • Absperrhahn zum Entleeren der Reinigungswanne über Ablass an der Geräterückseite (350 R); Einsparung von Wasser und Medium (50 R)
  • Unterschiedliche Füllhöhen für unterschiedliche Behältergrößen möglich
Elmasonic EASY Round, der leistungsstarke Allrounder verfügt über 4 Ultraschallmodi für bedarfsorientierte Schallfeldverteilung und Probenvorbereitung im Ultraschallbad.
Allgemeiner Reinigungs-Sweep-Modus: Allgemeine Reinigungsaufgaben. Sorgt für eine homogenere Verteilung der Kavitation (mechanische Reinigungswirkung) im Bad.
Siebreinigungsmodus: Erhöhte Ultraschallintensität für hartnäckigste Verschmutzungen, spart Zeit. Für die optimale Reinigung von Prüfsieben.
Probenvorbereitungsmodus: Abwechselnd Sweep und Pulsen für eine homogene und starke Reinigung. Für die Probenvorbereitung wie Mischen, Lösen, Dispergieren, Reinigen usw.
Entgasungsmodus: Effektiver, schneller und zuverlässiger. Schnelle Entgasung von HPLC-Lösungsmitteln.
Geräte verfügen über eine Reinigungszeitvorwahl: Reinigungszeit einstellbar zwischen 1 und 30 Minuten oder Dauerbetrieb (Ultraschall-Dauerbetrieb max. 6 h).
2 Jahre Garantie ab Erstinbetriebnahme, jedoch maximal 3 Jahre ab Produktionsdatum.
Lieferumfang: Lieferung mit Abdeckung.