4-Aminohippursäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: p-Aminohippuric acid, 4-Aminohippuric Acid, 2-(4-Aminobenzamido)acetic acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A1422-100G A1422-10G A1422-25G
SIALA1422-100GEA 529 EUR
SIALA1422-100G SIALA1422-10G SIALA1422-25G
4-Aminohippursäure, Sigma-Aldrich®
4-Aminohippursäure
Formel: H₂NC₆H₄C(O)NHCH₂COOH
Molecular Weight: 194,19 g/mol
Siedepunkt: 441 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 199…202 °C
Dichte: 1,402 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007890
CAS-Nummer: 61-78-9
EINECS: 200-518-9
Merck Index: 13,00441