Iodmethan-[13C] (99% ¹³C ) stabilisiert, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Methyliodid-(13C)

Stabilisierung: Stabilisiert mit Kupfer
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

277185-1G 277185-5G
SIAL277185-1GEA 202 EUR
SIAL277185-1G SIAL277185-5G
Iodmethan-[13C] (99% ¹³C ) stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Iodmethan-[13C]
Formel: H₃CI
Molecular Weight: 142,93 g/mol
MDL: MFCD00001075
CAS-Nummer: 4227-95-6
UN: 2644
ADR: 6.1,I

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR