IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
IPTG
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
I5502-10G
I5502-1G
I5502-5G
SIALI5502-10GEA
1250
EUR
SIALI5502-10G
SIALI5502-1G
SIALI5502-5G
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid), Sigma-Aldrich®
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
Formel:
C₉H₁₈O₅S Molecular Weight: 238.31 g/mol Siedepunkt: 402 Schmelzpunkt: 109.5…110.5 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00063273 CAS-Nummer: 367-93-1 EINECS: 206-703-0 |