IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
I6758-10G I6758-1G I6758-5G
SIALI6758-10GEA 829 EUR
SIALI6758-10G SIALI6758-1G SIALI6758-5G
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid), Sigma-Aldrich®
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
Formel: C₉H₁₈O₅S
Siedepunkt: 402 °C (1013 hPa)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00063273
CAS-Nummer: 367-93-1
EINECS: 206-703-0