IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyme: IPTG
4026913.0005 4026913.0025
BACE4026913.0005EA 0 EUR
BACE4026913.0005 BACE4026913.0025
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
Formel: C₉H₁₈O₅S
Molecular Weight: 238.31 g/mol
Siedepunkt: 402
Schmelzpunkt: 109.5…110.5 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00063273
CAS-Nummer: 367-93-1
EINECS: 206-703-0