IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme:
IPTG
420322-1
420322-10
420322-25
420322-5
420322-1EA
118
EUR
420322-1
420322-10
420322-25
420322-5
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid), Millipore®
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
Formel:
C₉H₁₈O₅S Molecular Weight: 238.31 g/mol Siedepunkt: 402 Schmelzpunkt: 109.5…110.5 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00063273 CAS-Nummer: 367-93-1 EINECS: 206-703-0 |