IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid) ≥99% für die Molekularbiologie
Lieferant: MP Biomedicals
Achtung
Synonyme: IPTG
0219402983 0219402990 0219402980 0219402991 0219402994 0219402995
ICNA0219402983EA 44.9 EUR
ICNA0219402983 ICNA0219402990 ICNA0219402980 ICNA0219402991 ICNA0219402994 ICNA0219402995
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid) ≥99% für die Molekularbiologie
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
Cell culture media component for use in molecular genetics. β-Galactoside inducer.
Storage temperature: -20°C
pH: 5.0 - 7.0 (4% aq soln)
Formel: C₉H₁₈O₅S
Molecular Weight: 238.31 g/mol
Siedepunkt: 402
Schmelzpunkt: 109.5…110.5 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00063273
CAS-Nummer: 367-93-1
EINECS: 206-703-0