IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
Lieferant: Molekula
Synonyme: IPTG
21689530-25G 21689530-5G
MOLE21689530-25GEA 551 EUR
MOLE21689530-25G MOLE21689530-5G
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
Formel: C₉H₁₈O₅S
Molecular Weight: 238.31 g/mol
Siedepunkt: 402
Schmelzpunkt: 109.5…110.5 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00063273
CAS-Nummer: 367-93-1
EINECS: 206-703-0