Guaifenesin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Guajacolglycerinether, 3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propandiol, 3-(2-Methoxyphenoxy)propan-1,2-diol, 1-(2,3-Dihydroxypropoxy)-2-methoxybenzol
G5627-500G
G5627-25G
SIALG5627-500GEA
300
EUR
SIALG5627-500G
SIALG5627-25G
Guaifenesin, Sigma-Aldrich®
Guaifenesin
Formel:
C₁₀H₁₄O₄ Molecular Weight: 198,22 g/mol |
MDL:
MFCD00016873 CAS-Nummer: 93-14-1 EINECS: 202-222-5 |