1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-methyl-2-propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Hexafluor-2-methylisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-hydroxy-2-methylpropan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
444014-10G 444014-5G
SIAL444014-10GEA 115 EUR
SIAL444014-10G SIAL444014-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-methyl-2-propanol, Sigma-Aldrich®
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol
Formel: C₄H₄F₆O
Molecular Weight: 182,07 g/mol
Siedepunkt: 60,5…61.5 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,484 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00039259
CAS-Nummer: 1515-14-6
EINECS: 216-155-4