Kernechtrot 94%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Natrium-1-amino-2,4-dihydroxy-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracen-3-sulfonat, Heliechtrubin
211980010 211980050
ACRO211980010EA 37.1 EUR
ACRO211980010 ACRO211980050
Kernechtrot 94%, rein
Kernechtrot
Formel: C₁₄H₈NNaO₇S
Molecular Weight: 357.28 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078493
CAS-Nummer: 6409-77-4
EINECS: 229-088-0
Merck Index: 13,06512
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark red to bordeaux Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥92 %