2-Brom-3,5-dimethoxytoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
677736-1G
677736-5G
SIAL677736-1GEA
71.2
EUR
SIAL677736-1G
SIAL677736-5G
2-Brom-3,5-dimethoxytoluol, Sigma-Aldrich®
2-Brom-3,5-dimethoxytoluol
Formel:
C₉H₁₁BrO₂ Molecular Weight: 231,09 g/mol |
CAS-Nummer:
13321-73-8 |