1-Brom-3-(difluormethoxy)benzol
Lieferant: FLUOROCHEM
007863-5G 007863-10G
FLUO007863-5GEA 66.2 EUR
FLUO007863-5G FLUO007863-10G
1-Brom-3-(difluormethoxy)benzol
1-Brom-3-(difluormethoxy)benzol
Formel: C₇H₅BrF₂O
Molecular Weight: 223,02 g/mol
MDL: MFCD00236233
CAS-Nummer: 262587-05-3