1-Brom-3,3,3-trifluor-2-propanol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-Brom-1,1,1-trifluor-2-propanol
001229-1G
001229-5G
FLUO001229-1GEA
63.9
EUR
FLUO001229-1G
FLUO001229-5G
1-Brom-3,3,3-trifluor-2-propanol
1-Bromo-3,3,3-trifluoro-2-propanol
Formel:
BrH₂CCH(OH)CF₃ Molecular Weight: 192.96 g/mol |
MDL:
MFCD00040945 CAS-Nummer: 431-34-5 UN: 1987 ADR: 3 III |